Cloro(trifenil)metano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilmetano
C0308-25G C0308-500G C0308-100G
TCIAC0308-25GEA 16 EUR
TCIAC0308-25G TCIAC0308-500G TCIAC0308-100G
Cloro(trifenil)metano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloro(trifenil)metano
Formula: C₁₉H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 310°C
Pto. de fusión: 109…112 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000813
Núm. CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47245528d633f880e2a72d92c2f922ad7b0245da&vid=63414a211c8e40c86d200b1a26382091ad69ae5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C