Cloro(difenil)metano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzhydryl chloride
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 62 EUR
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
Cloro(difenil)metano ≥95.0% (por GC)
Cloro(difenil)metano
Formula: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202,68 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: ∼17 °C
Densidad: 1,1346 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000855
Núm. CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %