Dicloro(difenil)metano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 41 EUR
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
Dicloro(difenil)metano ≥98.0% (por GC)
Dicloro(difenil)metano
Formula: (C₆H₅)₂CCl₂
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: 148 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000811
Núm. CAS: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %