2-Metilbifenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Feniltolueno
M1242-1G M1242-5G
TCIAM1242-1GEA 52 EUR
TCIAM1242-1G TCIAM1242-5G
2-Metilbifenilo ≥95.0% (por GC)
2-Metilbifenilo
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: –0,2 °C
Densidad: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00008517
Núm. CAS: 643-58-3
EINECS: 211-400-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7a53a88557503cdd1ec1f6c747bac8bca89e37&vid=3837bb105a5d69b45b086deb3fcdc1af7817e33b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %