3-Metilbifenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Feniltolueno
M0296-1G M0296-25G M0296-5G
TCIAM0296-1GEA 29 EUR
TCIAM0296-1G TCIAM0296-25G TCIAM0296-5G
3-Metilbifenilo ≥95.0% (por GC)
3-Metilbifenilo
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 272°C
Pto. de fusión: 4,53 °C
Densidad: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008533
Núm. CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bda4dd14487ce394a9da2cd524d4ff89c89167b2&vid=a88854d58c8bbd84ca9e55f636d8ab9c8a5852ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %