α-α'-Dibromo-m-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(bromometil)benceno
D0215-25G D0215-5G
TCIAD0215-25GEA 183 EUR
TCIAD0215-25G TCIAD0215-5G
α-α'-Dibromo-m-xileno ≥97.0% (por GC)
α-α'-Dibromo-m-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000178
Núm. CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f8a37347880283461dabc963c34f8d7997d371&vid=543d7d82031b49b11e993db0abeaf94a18bcbce2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency