2,5-Dibromo-p-xileno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1841-25G D1841-100G
TCIAD1841-25GEA 96 EUR
TCIAD1841-25G TCIAD1841-100G
2,5-Dibromo-p-xileno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-p-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: 75 °C
Número MDL: MFCD00000091
Núm. CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2210a9e051bda0bc74505c10cc36d02793af62a2&vid=2210a9e051bda0bc74505c10cc36d02793af62a2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR