α-Bromo-o-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
B1004-25G B1004-100G
TCIAB1004-25GEA 83 EUR
TCIAB1004-25G TCIAB1004-100G
α-Bromo-o-xileno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-o-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000174
Núm. CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c0eb020a349864f8a3267882af67cfb962ebce&vid=7b1596b30e91d9d758065d31552bcf53dc1e47bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %