α-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methylbenzyl bromide
B3585-25G B3585-5G
TCIAB3585-25GEA 800 EUR
TCIAB3585-25G TCIAB3585-5G
α-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00000177
Núm. CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ddad88478673be8669d24a53406580e4950867b&vid=59c3a5c9aa76ef63522203065edfa076a3e59fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %