3-Bromo-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 66 EUR
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
3-Bromo-o-xileno ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-o-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00000069
Núm. CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %