4-Bromo-m-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
B0996-25G B0996-250G
TCIAB0996-25GEA 177 EUR
TCIAB0996-25G TCIAB0996-250G
4-Bromo-m-xileno ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,358 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00000071
Núm. CAS: 583-70-0
EINECS: 209-517-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139b7714b1bf3f5a346a38a8c2fa3cbbf48560eb&vid=d08d24b3f824d2a84798bfd425fe5dc2e332c78e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %