2-Bromo-p-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 16 EUR
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-Bromo-p-xileno ≥99.0% (por GC)
2-Bromo-p-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de fusión: 8.9
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00000074
Núm. CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %