2-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0669-25G B0669-250G
TCIAB0669-25GEA 41 EUR
TCIAB0669-25G TCIAB0669-250G
2-Bromo-m-xileno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000075
Núm. CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e46eabc8bee43ccd2b6f6ddd645c01efc52cdb&vid=05ba0f96106cbb2164a8810156abf5895a06ba80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %