α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2768-25G T2768-5G
TCIAT2768-25GEA 36 EUR
TCIAT2768-25G TCIAT2768-5G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno ≥97.0% (by GC, titration analysis)
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₆BrF₃
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00013558
Núm. CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e15618bdcdbe7386a988c2908696da7e16f49b&vid=bb133c01c9d729cdd4a57667688d51c478db1c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %