α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
T1782-25G T1782-5G
TCIAT1782-25GEA 113 EUR
TCIAT1782-25G TCIAT1782-5G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00000395
Núm. CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0ab6ef04345750048c43f40d51fc5139b48979&vid=0fb823cb9ef435750c594892ec5a9800973cf2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %