α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
T1313-25G T1313-5G
TCIAT1313-25GEA 111 EUR
TCIAT1313-25G TCIAT1313-5G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de fusión: 31,5 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000403
Núm. CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5411ece8ee0b34f86636cd65073e57ec4c5704&vid=0a76de67cc5f40c0c0342954fad5fca42f4c7fdf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %