2,4-Dimetilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 26 EUR
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Dimetilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: -9
Pto. de inflamación: 89°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003340
Núm. CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %