3,4-Dimetilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3334-25G D3334-5G
TCIAD3334-25GEA 72 EUR
TCIAD3334-25G TCIAD3334-5G
3,4-Dimetilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
3,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Densidad: 1.012
Número MDL: MFCD00016612
Núm. CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0cdb33d5e481dcd64a5e999c2000d3a541b310&vid=6ec1150fa4e887d888a3d955b9f63e0d26cd19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %