3,5-Dimetilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 47 EUR
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Dimetilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)
3,5-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 9°C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082777
Núm. CAS: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR