3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1587-25G D1587-500G D1587-100G
TCIAD1587-25GEA 37 EUR
TCIAD1587-25G TCIAD1587-500G TCIAD1587-100G
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008826
Núm. CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa709ffe704d0c03847568a820fdbb488f82f8e8&vid=c5c6f7688143e0040ebc0a5f2a2e77b455a70482&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency