α-Clorodesoxibenzoina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-2-phenylacetophenone
D1745-25G D1745-5G
TCIAD1745-25GEA 77 EUR
TCIAD1745-25G TCIAD1745-5G
α-Clorodesoxibenzoina ≥98.0% (por GC)
α-Clorodesoxibenzoina
Formula: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Número MDL: MFCD00000858
Núm. CAS: 447-31-4
EINECS: 207-181-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de0444c6ea7c4733043873a7f75f42b67abde8c0&vid=de0444c6ea7c4733043873a7f75f42b67abde8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C