O-Isopropilbenzoina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Isopropoxy-1,2-diphenylethanone
B0942-25G B0942-500G
TCIAB0942-25GEA 24 EUR
TCIAB0942-25G TCIAB0942-500G
O-Isopropilbenzoina ≥99.0% (por GC)
O-Isopropilbenzoina
Formula: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254,33 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00015025
Núm. CAS: 6652-28-4
EINECS: 229-677-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=638ff9d1c268adee2c3c047e2e85ae20ca37434b&vid=638ff9d1c268adee2c3c047e2e85ae20ca37434b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency