O-Etilbenzoina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoin Ethyl Ether, O-Ethylbenzoin
B1019-25G B1019-500G B1019-100G
TCIAB1019-25GEA 24 EUR
TCIAB1019-25G TCIAB1019-500G TCIAB1019-100G
O-Etilbenzoina ≥99.0% (por GC)
O-Etilbenzoina
Formula: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Número MDL: MFCD00009242
Núm. CAS: 574-09-4
EINECS: 209-366-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173b90f9c5964a29d2068d49b84a8e5ec6a26ed3&vid=173b90f9c5964a29d2068d49b84a8e5ec6a26ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency