4'-Benciloxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Benzyloxyacetophenone
B3365-1G B3365-5G
TCIAB3365-1GEA 19 EUR
TCIAB3365-1G TCIAB3365-5G
4'-Benciloxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Benciloxiacetofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Número MDL: MFCD00017247
Núm. CAS: 54696-05-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d09cb22b7653a914709285a04e49c99e4017a0&vid=e2d09cb22b7653a914709285a04e49c99e4017a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C