Benzoína ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0079-25G B0079-500G
TCIAB0079-25GEA 16 EUR
TCIAB0079-25G TCIAB0079-500G
Benzoína ≥98.0% (por GC)
Benzoína
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00004496
Núm. CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Índice Merck: 14,01093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4630446783653e9e35a05fd1d6d43f79994bdda&vid=d4630446783653e9e35a05fd1d6d43f79994bdda&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency