2-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0844-25ML M0844-5ML
TCIAM0844-25MLEA 117 EUR
TCIAM0844-25ML TCIAM0844-5ML
2-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metoxifenetilamina
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 237°C
Número MDL: MFCD00008186
Núm. CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&vid=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %