3-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
M1891-25G M1891-5G
TCIAM1891-25GEA 101 EUR
TCIAM1891-25G TCIAM1891-5G
3-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Metoxifenetilamina
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Número MDL: MFCD00008187
Núm. CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&vid=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %