4-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0795-25ML M0795-250ML
TCIAM0795-25MLEA 54 EUR
TCIAM0795-25ML TCIAM0795-250ML
4-Metoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxifenetilamina
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00008192
Núm. CAS: 55-81-2
EINECS: 200-245-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&vid=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %