Bromuro de bencildodecildimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3748-25G B3748-5G
TCIAB3748-25GEA 345 EUR
TCIAB3748-25G TCIAB3748-5G
Bromuro de bencildodecildimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de bencildodecildimetilamonio
Formula: C₂₁H₃₈BrN
Número MDL: MFCD00011768
Núm. CAS: 7281-04-1
EINECS: 230-698-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5469cf6d4ac0afb42604e407fdb9b584435b312&vid=c5469cf6d4ac0afb42604e407fdb9b584435b312&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C