3,4-Diclorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2927-1G D2927-5G
TCIAD2927-1GEA 38 EUR
TCIAD2927-1G TCIAD2927-5G
3,4-Diclorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Diclorofenetilamina
Formula: C₈H₉Cl₂N
Número MDL: MFCD00060617
Núm. CAS: 21581-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&vid=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %