4-Clorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
C1129-25G C1129-5G
TCIAC1129-25GEA 79 EUR
TCIAC1129-25G TCIAC1129-5G
4-Clorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Clorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00008191
Núm. CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cb7b5795e1d71fc99de9b6f032ddc03c080a9a3&vid=9cb7b5795e1d71fc99de9b6f032ddc03c080a9a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %