4-Aminobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
A1436-25G A1436-250G
TCIAA1436-25GEA 111 EUR
TCIAA1436-25G TCIAA1436-250G
4-Aminobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminobenzylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Número MDL: MFCD00075513
Núm. CAS: 4403-71-8
UN: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64ec6d792672e58cd620cf8a5305bdeddd5e2d43&vid=64ec6d792672e58cd620cf8a5305bdeddd5e2d43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %