Dicloro(difenil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0362-25G D0362-500G D0362-100G
TCIAD0362-25GEA 21 EUR
TCIAD0362-25G TCIAD0362-500G TCIAD0362-100G
Dicloro(difenil)silano ≥98.0% (por GC)
Dicloro(difenil)silano
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00000489
Núm. CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&vid=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %