Butiraldehído-oxima ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0753-25ML B0753-500ML
TCIAB0753-25MLEA 72 EUR
TCIAB0753-25ML TCIAB0753-500ML
Butiraldehído-oxima ≥95.0% (por GC)
Butiraldehído-oxima
Formula: C₄H₉NO
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00013943
Núm. CAS: 110-69-0
EINECS: 203-792-8
UN: 2840
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d27e3564fc5f9c048106888eee9dcf40ce42c6e&vid=0d27e3564fc5f9c048106888eee9dcf40ce42c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)