2-Butanona-oxima ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0688-25ML B0688-500ML
TCIAB0688-25MLEA 16 EUR
TCIAB0688-25ML TCIAB0688-500ML
2-Butanona-oxima ≥99.0% (por GC)
2-Butanona-oxima
Formula: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: –30°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00013935
Núm. CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&vid=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %