Nitrito de terc-butilo ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0357-25ML N0357-250ML
TCIAN0357-25MLEA 41 EUR
TCIAN0357-25ML TCIAN0357-250ML
Nitrito de terc-butilo ≥90.0% (por GC)
Nitrito de terc-butilo
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: –13°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002055
Núm. CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,01583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&vid=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %