Ácido 4-bromo-2-tenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
B3386-25G
B3386-5G
TCIAB3386-25GEA
221
EUR
TCIAB3386-25G
TCIAB3386-5G
Ácido 4-bromo-2-tenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-2-tenoico
Formula:
C₅H₃BrO₂S MW: 207,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD03422294 Núm. CAS: 16694-18-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...