1-Fenil-2-urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
P0247-25G P0247-100G
TCIAP0247-25GEA 19 EUR
TCIAP0247-25G TCIAP0247-100G
1-Fenil-2-urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Fenil-2-urea
Formula: C₇H₈N₂O
Pto. Ebullición: 238°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007944
Núm. CAS: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Índice Merck: 14,07319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&vid=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity