1,2-Difeniletilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha-Benzylbenzylamine, 1-Amino-1,2-diphenylethane
D1144-25G D1144-5G
TCIAD1144-25GEA 413 EUR
TCIAD1144-25G TCIAD1144-5G
1,2-Difeniletilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Difeniletilamina
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197.28 g/mol
Número MDL: MFCD00008063
Núm. CAS: 25611-78-3
EINECS: 247-126-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef687b18e9e2a19146e6316d6584f21671833c48&vid=ef687b18e9e2a19146e6316d6584f21671833c48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %