3,4-Dimetoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0678-25G D0678-500G D0678-100G
TCIAD0678-25GEA 33 EUR
TCIAD0678-25G TCIAD0678-500G TCIAD0678-100G
3,4-Dimetoxifenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dimetoxifenetilamina
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00008188
Núm. CAS: 120-20-7
EINECS: 204-376-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&vid=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %