4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
H1023-25G H1023-5G
TCIAH1023-25GEA 84 EUR
TCIAH1023-25G TCIAH1023-5G
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006946
Núm. CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b1509fc13444aedc5bd3194e54987dc64ddf02&vid=12a2d2e70adef9c6ccc40349dce18c4d66b48b90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C