6-Metoxi-2-naftaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1090-25G M1090-5G
TCIAM1090-25GEA 49 EUR
TCIAM1090-25G TCIAM1090-5G
6-Metoxi-2-naftaldehído ≥97.0% (por GC)
6-Metoxi-2-naftaldehído
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 196°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081152
Núm. CAS: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&vid=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C