Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A0350-25G A0350-100G
TCIAA0350-25GEA 23 EUR
TCIAA0350-25G TCIAA0350-100G
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Número MDL: MFCD00035730
Núm. CAS: 82-75-7
EINECS: 201-437-1
Índice Merck: 14,06405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48c398d65a74796e6be83169ea1713256f33c83e&vid=48c398d65a74796e6be83169ea1713256f33c83e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in NH3aq. almost transparency