2-Metoxipropeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
I0303-25ML I0303-500ML I0303-100ML
TCIAI0303-25MLEA 58 EUR
TCIAI0303-25ML TCIAI0303-500ML TCIAI0303-100ML
2-Metoxipropeno ≥95.0% (por GC)
2-Metoxipropeno
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 36°C
Pto. de inflamación: -25°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014929
Núm. CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&vid=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %