Bromuro de 4-fluorofenetilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 21 EUR
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
Bromuro de 4-fluorofenetilo ≥95.0% (por GC)
Bromuro de 4-fluorofenetilo
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD03844794
Núm. CAS: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %