β-Cloro-4'-fluoropropiofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
C1570-25G C1570-5G
TCIAC1570-25GEA 105 EUR
TCIAC1570-25G TCIAC1570-5G
β-Cloro-4'-fluoropropiofenona ≥96.0% (por GC)
β-Cloro-4'-fluoropropiofenona
Formula: C₉H₈ClFO
Pto. Ebullición: 103°C
Número MDL: MFCD00000991
Núm. CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&vid=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C