4-Morfolinacarbaldehido ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
F0157-25G F0157-500G
TCIAF0157-25GEA 16 EUR
TCIAF0157-25G TCIAF0157-500G
4-Morfolinacarbaldehido ≥99.0% (por GC)
4-Morfolinacarbaldehido
Formula: C₅H₉NO₂
Número MDL: MFCD00006170
Núm. CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4547bee7492687e6042a205fba588494d3dca5de&vid=4547bee7492687e6042a205fba588494d3dca5de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %