3-Morfolinopropilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A0409-25ML A0409-500ML
TCIAA0409-25MLEA 16 EUR
TCIAA0409-25ML TCIAA0409-500ML
3-Morfolinopropilamina ≥99.0% (por GC)
3-Morfolinopropilamina
Formula: C₇H₁₆N₂O
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00006184
Núm. CAS: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&vid=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %