2-Morfolinoetanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
H0244-25ML H0244-500ML H0244-100ML
TCIAH0244-25MLEA 16 EUR
TCIAH0244-25ML TCIAH0244-500ML TCIAH0244-100ML
2-Morfolinoetanol ≥99.0% (por GC)
2-Morfolinoetanol
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de fusión: 2°C
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006180
Núm. CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&vid=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %