(R)-(+)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
B3672-1G B3672-5G
TCIAB3672-1GEA 46 EUR
TCIAB3672-1G TCIAB3672-5G
(R)-(+)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-4-Bromo-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066025
Núm. CAS: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&vid=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %